Schmelzklebstoff 3764, 3M™
Lieferant: 3M
3764TCQ
MMMA3764TCQEA 340 EUR
MMMA3764TCQ
Schmelzklebstoff 3764, 3M™
Klebstoffe
Der 3M™ Schmelzklebstoff 3764 ist ein klarer thermoplastischer Klebstoff mit 100% Feststoffanteil, der sich mit vielen Kunststoffen, einschließlich Polyolefin, verkleben lässt. Dieser Schmelzklebstoff ist so formuliert, dass er bei niedrigen Temperaturen flexibel ist, und wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen zu bieten.
  • 100% fester thermoplastischer Klebstoff ermöglicht eine Anpassung im Laufe der Zeit, um unterschiedliche Projektanforderungen zu erfüllen
  • Formuliert, um bei niedrigen Temperaturen flexibel zu sein, um die Modifikation und Positionierung während der Anwendung zu erleichtern
  • Das schlagfeste Design sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Bietet Zuverlässigkeit durch gute Scher- und Schälfestigkeit
  • Kompatibler Klebstoff, der auf vielen Materialien haften kann
  • Hitzebeständigkeit: 60 °C
3M™ Schmelzklebstoff 3764 wurde entwickelt, um eine gute Scher- und Schälfestigkeit zu bieten. Darüber hinaus lässt es sich flexibel anpassen und positionieren, um unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu werden. Der Schmelzklebstoff 3764 bietet eine hervorragende Schlagfestigkeit und bietet langfristige Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit für eine dauerhafte Verbindung. Der 3M™ Scotch-Weld 3764 wurde entwickelt, um ein klarer Schmelzklebstoff zu sein, der sehr kompatibel ist und viele Materialien verkleben kann, einschließlich Acryl, Keramik, Schaumstoff, Glas, Polycarbonat, Polyethylen, Polypropylen und Polyvinylchlorid (PVC).
Empfohlene Anwendungen 3M™ Schmelzklebstoff 3764 kann in zahlreichen Branchen eingesetzt werden, darunter Automobil, Transport, Luft- und Raumfahrt, Polster, Militär, Fenster, Audio, Bauwesen und Elektronik. Dieses Produkt kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. Montage; Anbringen; Sicherung; Reparieren; Eintopfen; Plattenverklebung; Drahtheften; Bündelung; Abdichtung; Einkapseln; Versteifung; Schaumverklebung; Kleben und Verpacken.
Schmelzklebstoffe sind zu 100% feste thermoplastische Harze. Diese Klebstoffe sind so konstruiert, dass sie nach dem Verkleben wieder schmelzen, wenn sie einer ausreichend hohen Temperatur ausgesetzt werden. Der Vorteil von Schmelzklebstoffen besteht darin, dass sie im Gegensatz zu mechanischen Befestigungselementen und Dichtungsbändern zwischen Oberflächen praktisch unsichtbar sind. Die Schmelzklebstoffe verflüssigen sich beim Erhitzen, füllen Lücken schnell aus und benetzen die Klebefläche. Wenn sie auf eine Oberfläche aufgetragen werden, kühlen sie ab, härten aus und erreichen innerhalb von Sekunden ihre Haftfestigkeit. Aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer können Sie Baugruppen sofort nach dem Auftragen bewegen, wodurch die Notwendigkeit von Klemmen, Fixierungen oder zusätzlicher Trocknungszeit und Energie entfällt.
Der 3M™ Schmelzklebstoff 3764 wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anforderungen in einer Vielzahl von Branchen zu erfüllen und bietet eine flexible und dennoch dauerhafte Verbindung. Die kompatiblen Schmelzklebstoffe demonstrieren das Engagement, Ihnen eine robuste und zuverlässige Lösung zu bieten, die bereit ist, Ihre Projektanforderungen zu erfüllen.