Peltor™ G3000 Schutzhelmkombination für Forst und Industrie
Lieferant: 3M
3MY515B 3MO315B
MMMA3MY515BEA 0 EUR
MMMA3MY515B MMMA3MO315B
Peltor™ G3000 Schutzhelmkombination für Forst und Industrie
Schutzhelme Schutzhelme
Die 3M™ Peltor™ G3000 Forsthelmkombination bietet effektiven Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör.
  • G3000 Schutzhelm
  • Visier oder Gesichtsschutz aus Netzgewebe oder Polycarbonat
  • Kompletter Lieferumfang siehe individuellen Kit-Code
Die 3M™ Peltor™ G3000 Forsthelm-Kombination umfasst G3000 Helm, Gesichtsvisier oder Gesichtsschutz sowie Kapselgehörschützer. Diese Sets bieten umfassende Sicherheit und sind eine kombinierte Kopf-, Gesichts- und Gehörschutzlösung mit vielen wichtigen Komponenten für den Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Es enthält einen verstellbaren Schutzhelm im Kappenstil, einen Gesichtsschutz aus Metallgewebe, einen Kapselgehörschützer und eine Visierdichtung.
Die Schutzhelme sind mit einem Vierpunkt-Ratschen- oder Pinlock-Tragesystem ausgestattet und bieten so einen bequemen und sicheren Sitz, der Unbehagen und Verrutschen reduziert. Der Gesichtsschutz aus Metallgewebe schützt das Gesicht, während die 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer die Belastung durch mittlere bis hohe Industriegeräusche reduzieren.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen