Bänder, Bleifolie, 420
Lieferant: 3M
4202533
MMMA4202533EA 244 EUR
MMMA4202533
Bänder, Bleifolie, 420
Klebebänder
Dieses Bleifolienband hat eine Bleifolienrückseite mit einem grünen Gummiklebstoff und einer durchsichtigen, leicht ablösbaren Folienfolie.
  • Gute Anpassungsfähigkeit
  • Widersteht Flammen, Feuchtigkeit, Wetter und UV-Zersetzung
  • Elektrisch und thermisch leitfähig
  • Starke Säure- und Basenbeständigkeit
  • Wirkt als Strahlungsbarriere
  • Kann in bestimmte Formen gestanzt werden
Das Band wird als Maskierungsmittel beim Galvanisieren und als Feuchtigkeits- und Strahlungsbarriere bei bestimmten Anwendungen verwendet. Der Bleifolienträger bietet eine gute Anpassungsfähigkeit und hat elektrisch und thermisch leitende Eigenschaften.
Länge: 33,0 m
Farbe: Silber