Das hochwertige 3M™ PTFE-Glasgewebeband 5453 hat einen braunen Glasfasergewebeträger, der mit PTFE (Polytetrafluorethylen) imprägniert ist. Dieses Klebeband bietet eine glatte Oberfläche auf Verarbeitungsmaschinen und bietet einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten, der in Kombination mit einem druckempfindlichen Silikonkleber eine Antihaftoberfläche schafft, die bei erhöhten Temperaturen funktioniert.
- Glasfaserverstärkter Träger bietet eine größere Zugfestigkeit und Beständigkeit gegen Risse und Durchstiche als typische Bänder mit PTFE-Folie
- Silikonklebstoff bietet hohe Temperaturleistung und lange Alterung
- Bietet eine nicht haftende, reibungsarme Oberfläche auf Heißsiegel- und Verpackungsanlagen
- Ein dickerer Träger verlängert die Lebensdauer gegenüber dünneren Versionen, wenn er Abrieb und Verschleiß ausgesetzt ist
- Funktioniert in einem breiten Temperaturbereich
- Durch die sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme kann das Band in feuchten Umgebungen eingesetzt werden
- Die hervorragende chemische Beständigkeit ermöglicht es dem Band, anspruchsvollen Anwendungen standzuhalten
- Zugfestigkeit: 60,0 N/ 100 mm
- 24 Monate Haltbarkeit
Dieses verstärkte PTFE-Band ist beständig gegen die meisten Chemikalien und bietet eine schnelle und dauerhafte Lösung zur Reduzierung von Ablagerungen auf Verpackungs- und Heißsiegelmaschinen. Es fungiert als länger anhaltendes Antihaft- oder leicht lösbares Medium zwischen Oberflächen, auf denen Druck, Temperaturänderungen und andere Faktoren ein gewisses Maß an Haftung erzeugen. PTFE ist chemikalienbeständig und kann als temporäre chemische Barriere verwendet werden. Das Band hat einen großen Temperatureinsatzbereich von –73 bis +260 °C (–100 bis +500 °F), wodurch es für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen geeignet ist.
Zu den empfohlenen Anwendungen gehören die Verwendung auf Heißsiegelmaschinen, Bügel- und Bügelgeräten, Bündeln bei hohen Temperaturen und Formtrennen bei der Verbundverklebung. Dieses Klebeband bietet auch eine gute Barriere für die Trennung unterschiedlicher Teile.