Gesichtsschutz, Polycarbonat
Lieferant: 3M
5E-11
MMMA5E-11EA 55.4 EUR
MMMA5E-11
Gesichtsschutz, Polycarbonat
Gesichtsschutz
Face Shield 5E-11 ist ein grün getönter, gebogener Polycarbonat-Gesichtsschutz der optischen Klasse 1, Farbton 5, mit beschlagfreier und kratzfester Beschichtung zum Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV und intensivem sichtbarem Licht. Es ist kompatibel mit dem V5 Faceshield System zur Montage auf 3M Hard Hat Series G3000 oder G22.
  • Bietet Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln und sekundärem Schweißlicht
  • Entwickelt für 3M-Schutzhelme der Serie G3000 oder G22 mit 3M V5-Gesichtsschutz-Befestigungssystem
  • Die Snap-In-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung mit der Gesichtsschutzhalterung
  • Stoß mit mittlerer Energie, Klasse B
  • Visier der optischen Klasse 1, niedriger Energieeinschlag
3M Face Afield, 5E-11 bietet Aufprallschutz B gegen mittelschnelle Partikel (0,86 g Stahlkugel bei 120 m/s), UV oder intensives sichtbares Licht. Dieser beschlag- und kratzfeste beschichtete, grün getönte, gebogene Polycarbonat-Gesichtsschutz der Schattierung 5 entspricht der optischen Klasse 1 und Klasse B für Aufprallschutz mit mittlerer Energie. Die geschwungene Form ermöglicht eine enge Anpassung an das Gesicht.
Standards: EN 166:2001.