Gesichtsschutz, G500
Lieferant: 3M
G5V5CH51 5V5F1H51
MMMAG5V5CH51EA 128 EUR
MMMAG5V5CH51 MMMA5V5F1H51
Gesichtsschutz, G500
Gesichtsschutz
Die G500-Kopfbedeckung bietet eine vielseitige und komfortable Lösung für Träger, die sowohl einen Gesichts- als auch einen Gehörschutz benötigen.
  • Die Kopfbedeckung bietet eine hohe Schlagfestigkeit und ein weites Sichtfeld
  • Mit Belüftung in der Frontabdeckung für erhöhten Komfort
  • Ratschengurt mit ergonomisch gestalteter Nackenstütze und Einstellrad (3 Positionen zur Höheneinstellung, 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung
  • Erhältlich mit kratz- und beschlagfestem PC-Visier für industrielle Anwendungen oder mit Edelstahlgitter-Visier für forstwirtschaftliche