Scotch-Brite™ 3000 Diamant Bodenbürste
Lieferant: 3M
7100262371
MMMA7100262371EA 822 EUR
MMMA7100262371
Scotch-Brite™ 3000 Diamant Bodenbürste
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Die Scotch-Brite™ Diamond Maschinenbürste Serie 3000 wurde entwickelt, um unbeschichteten Beton, Terrazzo und andere Steinböden in einem Schritt zu reinigen und zu polieren. Die Bürste 3000 ist eine Bürste mit feinerer Körnung für den täglichen Gebrauch auf Böden, für die mittlerer bis hoher Glanz gewünscht ist.
  • Ermöglicht Reinigen und Glanzerneuerung in einem Schritt
  • Anpassungsfähige, flexible Diamantborsten erreichen Unebenheiten im Boden
  • Längere Lebensdauer und Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen und anderen Diamant-Maschinenpads
  • Eine nachhaltigere Lösung, da die Bürsten zur Reinigung und Pflege von Fußböden
  • Eine längere Lebensdauer der Bürsten bedeutet weniger Abfall auf Deponien
  • Chemiefreie Pflege – kein Einsatz von Chemikalien für Grundreinigung oder Nachbearbeiten des Bodens
  • Die Bürste kann einfach mit Wasser verwendet werden, was eine nachhaltigere Lösung darstellt
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch mit Wasser auf einer langsam laufenden Maschine (175-600 min⁻¹)
Sie ist anpassungsfähig, sodass die flexiblen Borsten auch tief liegende Stellen im Boden erreichen und gleichzeitig Schmutzansammlungen minimieren. Montage oder Vorwässerung ist nicht erforderlich, und sie lässt sich leicht auf Standardgeräten mit niedriger Geschwindigkeit installieren.
Standards:
Bestellinformation:
Verpackung:
Bitte beachten