Spraykleber, Super 77™
Lieferant: 3M
77
MMMA77EA 36 EUR
MMMA77
Spraykleber, Super 77™
Klebstoffe
Dies ist ein äußerst vielseitiger, schnell trocknender und transparenter Sprühkleber, der eine Vielzahl von leichten Materialien verbindet. Die dauerhafte Verbindung liefert schnelle Ergebnisse, um Projekte voranzubringen. Die Sprühformel lässt sich leicht dosieren und bei Bedarf direkt auf Oberflächen und Materialien auftragen.
  • Das geringe Einziehen des Klebstoffs eliminiert Klemm- und Trockenzeiten
  • Repositionierbar und bietet lang anhaltende Stärke
  • Weiche Klebefugen ohne Dellen
  • Ermöglicht eine Klebezeit von 15 Sekunden bis 30 Minuten
  • Typische Anwendungen sind die allgemeine Montage, Zwischenlagerung, Palettierung und das Anbringen von Etiketten
Aggressive Klebrigkeit sorgt für eine hohe Anfangshaftung und ausreichend offene Zeit, um Materialien richtig zu positionieren. Der hohe Feststoffgehalt unterstützt die geringe Einzieheigenschaft und lässt Zeit, um die Teile für die beste Passform zu positionieren. Diese Eigenschaft bietet auch eine höhere Deckkraft als Sprühkleber der Konkurrenz und trägt dazu bei, weiche Klebefugen ohne Dellen zu erzeugen. Die Kombination aus schneller Klebrigkeit, starker Bindung und sauberem Aussehen macht es ideal für eine Vielzahl von Projekten. Bilden Sie starke Bindungen auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Holz, Pappe, Stoff und Polsterschaum auf Kunststoff, Metall, Papier und vielem mehr. Ideal für die Montage von Displays und andere leichte industrielle Anwendungen.