Filtereinheiten, Aircare™
Lieferant: 3M
ACU-04 ACU-03
MMMAACU-04EA 0 EUR
MMMAACU-04 MMMAACU-03
Filtereinheiten, Aircare™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Aircare™ Filtration Units provide high-quality air from an external source. Removing water and oil droplets, solid particles, and odors, as well as condensation and contaminants from facility supplied compressed air, air is filtered for up to three users operating any 3M™ Supplied Air Respirator Systems.
  • Filter facility supplied compressed air
  • Can be used with any 3M™ Supplied Air Respirator System
  • Compact and lightweight designs
  • Quickly assembled and serviced
  • Available in wall-mounted or freestanding formats
Holen Sie sich mit diesen Aircare™ Filtereinheiten hochwertige Luft aus einer externen Quelle. Jede Einheit leitet die von der Anlage bereitgestellte Druckluft durch ein dreistufiges Filtersystem, das Wasser- und Öltröpfchen, feste Partikel und Gerüche entfernt. Die Einheiten entfernen auch Kondensation und Verunreinigungen aus dem Luftsystem, bevor die Luft an den Benutzer geliefert wird. Es kann mit jedem 3M™ Atemschutzsystem mit Druckluftversorgung kombiniert werden und kann für bis zu drei Benutzer oder zwei Benutzer plus ein Druckluftwerkzeug verwendet werden.
The wall-mounted filtration unit is compact and lightweight. It's designed for ease of use to aid quick and easy assembly and servicing. The input is ¹/₂ or ³/₈" female pipe thread BSP and the output is ³/₈" BSP.
The freestanding unit is portable, compact, and lightweight. It's designed for ease of use to aid quick and easy assembly and servicing. The input is ¹/₂ or ³/₈" female pipe thread BSP and the output is ³/₈" BSP.