Sicherheitsbrillen 4800 Series
Lieferant: 3M
BUD48AF
MMMABUD48AFEA 6.4 EUR
MMMABUD48AF
Sicherheitsbrillen 4800 Series
Vollsichtbrillen
Die Schutzbrillen der 3M™ Serie 4800 verfügen über eine klare, starke Polycarbonatscheibe für Schlagfestigkeit und indirekte Belüftung für zusätzlichen Komfort.
  • Einfache, kostengünstige Schutzbrille mit flachem Scheibendesign
  • Indirekte Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen
  • Polycarbonat-Linse für Schlagfestigkeit
  • Nicht zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet
  • Antibeschlagbeschichtung zur Reduzierung des Beschlagens der Linsen
Als Allround-Schutzbrille mit kühlendem Komfort verfügt die 4800-Serie über ein indirektes Belüftungssystem, um ein Beschlagen zu verhindern und für Komfort beim Arbeiten über lange Zeiträume zu sorgen. Sie haben auch eine klare, starke Polycarbonatscheibe zum Schutz vor Stößen und fliegenden Objekten. Sie sind mit einer Antibeschlag-Linsenbeschichtung erhältlich.