Strukturklebstoffdüsen, Scotch-Weld™
Lieferant: 3M
D400
MMMAD400EA 205 EUR
MMMAD400
Strukturklebstoffdüsen, Scotch-Weld™
Klebstoffe
3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffdüsen sind für die Verwendung mit 3M EPX™ Duo-Pak-Klebstoffen vorgesehen, um ein korrektes Mischen der Klebstoffteile sicherzustellen. Düse ist auf Klebstoff abgestimmt.
  • Holen Sie sich leistungsstarke Klebstoffabstimmung
  • Zur Verwendung mit 3M EPX™ Duo-Pak-Klebstoffen
  • Gelten für Anwendungen mit geringem Volumen
  • Einfache und genaue Anwendung
  • Kann für zukünftige Anwendungen durch neue Düsen ersetzt werden
Statische Mischdüsen für 3M™ EPX™ Klebstoffe. Mischdüsen ermöglichen ein präzises Mischen von Klebstoff und Aktivator sowie eine einfache und genaue Anwendung. Mischdüsen können während der gesamten Lebensdauer der Klebstoffmischung verwendet und für zukünftige Anwendungen entsorgt und durch neue Düsen ersetzt werden.