Bügelohrstöpsel, E-A-Rcaps™
Lieferant: 3M
EC01000S
MMMAEC01000SEA 2400 EUR
MMMAEC01000S
Bügelohrstöpsel, E-A-Rcaps™
Gehörschutzstöpsel Bügelgehörschützer
Der E-A-Rcaps™ Gehörschutz mit Bügel ist mit halbohrigen Ohrstöpseln ausgestattet, die den Eingang des Gehörgangs abdichten, um die Exposition gegenüber gefährlichen Lärmpegeln zu reduzieren.
  • Reduziert den Geräuschpegel um bis zu 23 dB
  • Flexibles und strapazierfähiges Band kann mehrfach gewaschen und wiederverwendet werden
  • Kapselförmige Kappen aus weichem Schaumstoff zum Blockieren des Gehörgangs
  • Das Band ist ideal für gelegentliches Tragen und kann bei Nichtgebrauch einfach um den Hals getragen werden
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear-Validierungssystem
Holen Sie sich mit den 3M™ E-A-Rcaps™ Gehörschutzstöpseln mit Band einen der leichtesten Gehörschützer auf dem Markt. Sie verfügen über bequeme Schaumstoffkappen an einem flexiblen Band. Der weiche und glatte Polyurethan-Ohrstöpsel in Kappenform dichtet den Gehörgang effektiv ab und bietet 23 dB CE-zertifizierten Schutz, getestet nach EN 352.
Die Pods sind ideal für schmutzige Umgebungen und lassen sich einfach einschieben, ohne dass sie heruntergerollt werden müssen. Geringes Übertragungsrauschen durch das Band verbessert die Trägerakzeptanz. Sie können bequem um den Hals getragen werden, wenn sie nicht verwendet werden, was besonders praktisch ist, wenn Sie sich häufig in lauten Umgebungen bewegen. Das Band ist waschbar und wiederverwendbar und die 3M™ E-A-RCaps™ Ersatz-Pods sind austauschbar und separat erhältlich.