Scotch-Weld™ EPXG50 Manueller Applikator
Lieferant: 3M
EPXG50
MMMAEPXG50EA 147 EUR
MMMAEPXG50
Scotch-Weld™ EPXG50 Manueller Applikator
Flüssigklebstoffspender und Kolben
Mit den 3M™ Scotch-Weld™ EPX-Klebepistolen können 3M™ Scotch-Weld™ Zweikomponenten-Strukturklebstoffe sauber und einfach mit minimalem Abfall aufgetragen werden.
  • Stellen Sie eine genaue Messung sicher
  • Vollständiges Mischen und präzise Materialplatzierung
  • Für 38/45/48,5 und 50 ml-Kartuschen
Durch manuelle Handbewegung werden beide Kolben direkt in die Duo-Pak-Kartusche getrieben, wobei gleichmäßiger Druck ausgeübt wird und beide Komponenten des Klebstoffs direkt in die Mischdüse (separat erhältlich) geleitet werden. Diese Handapplikatoren sind bequem bei der Arbeit zu verwenden – kein Luftschlauch oder Stromkabel erforderlich.
Umrüstsätze ermöglichen die Verwendung von 1:1-, 2:1-, 4:1- und 10:1-Kartuschen im selben Applikator und bieten dabei Komfort und Kontrolle. Ein doppelter Antriebsmechanismus sorgt für eine synchronisierte Bewegung der Kolbenstangen, um die auf jede Kartusche ausgeübte Kraft auszugleichen. Universalschalen passen auch auf pneumatische Spender, während die Bedienelemente sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder leicht zugänglich sind.