Pneumatischer Scotch-Weld™ EPX-Applikator
Lieferant: 3M
EPXG50P
MMMAEPXG50PEA 517 EUR
MMMAEPXG50P
Pneumatischer Scotch-Weld™ EPX-Applikator
Flüssigklebstoffspender und Kolben
Schnelles und einfaches Dosieren, Mischen und Auftragen von Zweikomponentenklebern mit dem pneumatischen Scotch-Weld™ EPX-Applikator.
  • Pistolengriff bietet bequeme Handhabung und präzise Kontrolle
  • Messen, Mischen und Auftragen
Dieser Applikator ist für die effiziente Anwendung von 3M™ Scotch-Weld™ Strukturkleber-Duo-Pak-Kartuschen für schnelle und einfache Anwendungen mithilfe einer pneumatischen Verbindung konzipiert. Das pneumatisch geladene System ist ideal für die Abgabe großer Mengen. Es ist ein effektives System für Anwendungen zum Verbinden, Verbinden, Kleben, Befestigen, Montieren, Einkapseln, Vergießen und Abdichten.