Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ Express™
Lieferant: 3M
EX01002 EX01001
111-1865EA 154 EUR
111-1865 MMMAEX01001
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ Express™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
E-A-R™ Express™ wiederverwendbare Ohrstöpsel sind in auffälligem Gelb und Blau erhältlich und haben eine Schaumspitze deren Form und Größe das Einführen erleichtert. Sie können den Geräuschpegel um bis zu 28 dB verringern und besitzen einen hygienischen Einführstab.
  • Leicht in die Ohren zu gleiten mit langsam erholendem Schaum
  • Schaumstoffspitze sorgt für eine bequeme und effektive Abdichtung
  • Verfügt über einen hygienischen Einführgriff
  • Erkennbarer blauer Stiel und gelbe Spitze zur einfachen Identifizierung
Gehörschutz für Arbeit und Freizeit mit denMore Product Information