Wiederverwendbare Vollgesichtsmasken, FF-600F
Lieferant: 3M
FF-601F FF-602F FF-603F
MMMAFF-601FEA 382 EUR
MMMAFF-601F MMMAFF-602F MMMAFF-603F
Wiederverwendbare Vollgesichtsmasken, FF-600F
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Die wiederverwendbare Vollmaske FF-600 von 3M™ verfügt über ein Panoramavisier, das ein praktisch uneingeschränktes Sichtfeld ermöglicht. Die FF-600-Serie ist mit den 3M™-Filtern der DT-Serie kompatibel und eignet sich für eine Vielzahl von Trägern und Anwendungen.
  • Panoramavisier für nahezu uneingeschränktes Sichtfeld
  • Visier ist so konzipiert, dass visuelle Verzerrungen minimiert werden
  • Weiche, hochflexible und anpassungsfähige Gesichtsdichtung aus flüssigem Silikonkautschuk für mehr Tragekomfort
  • Sprechmembran
  • Frontanschluss für Filter
  • In Drei Größen