Atemschutzmaske zur qualitativen Dichtsitzprüfung
Lieferant: 3M
FT30
MMMAFT30EA 456 EUR
MMMAFT30
Atemschutzmaske zur qualitativen Dichtsitzprüfung
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Fit-Test-Kit für Atemschutzgeräte.
Dieses Kit verwendet eine Testlösung aus Denatoniumbenzoat, um einen sehr bitteren Geschmack zu erzeugen. Es kann verwendet werden, um die Dichtheit zwischen Gesicht und Atemschutzgerät an jedem Partikel-Atemschutzgerät oder Gas-/Dampf-Atemschutzgerät mit einem Partikel-Vorfilter zu überprüfen.
Standards: Erfüllt die Leistungskriterien für die Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken gemäß der aktuellen OSHA-Norm für Atemschutz: 29 CFR 1910.134, Anhang A.
Lieferumfang: Das Kit enthält eine Haube, ein Halsband, zwei Vernebler, eine bitter schmeckende Empfindlichkeitslösung, eine bitter schmeckende Fit-Test-Lösung und eine laminierte Gebrauchsanweisung.