Schutzhelm-Ersatz-Aufhängungssystem, G2C
Lieferant: 3M
G2C
MMMAG2CEA 16.2 EUR
MMMAG2C
Schutzhelm-Ersatz-Aufhängungssystem, G2C
Schutzhelme Schutzhelme
Die 3M™ Pinlock-Aufhängung, G2C, ist die Ersatz-Pinlock-Aufhängung und das Kunststoff-Schweißband für alle 3M™ Schutzhelme (außer der X5000-Serie).
  • Ersatz-Pinlock-Aufhängung mit Kunststoff-Schweißband
  • Das Pinlock-Anpassungssystem bietet eine einfache und sichere Größenanpassung für Kopfgrößen von 540 bis 620 mm
  • Zuverlässige Kopf- und Gesichtsschutzprodukte erfüllen regulierte Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
Ersetzen Sie die Pinlock-Aufhängung und das Kunststoff-Schweißband an Schutzhelmen durch die 3M™ Pinlock-Aufhängung, G2C. Diese Ersatz-Pinlock-Aufhängungshalterung lässt sich leicht einrasten, um den gesamten Komfort und die einfache Einstellbarkeit des Originalsystems zu bieten. Das Verstellsystem ermöglicht eine einfache und sichere Größenanpassung für Kopfgrößen von 540 bis 620 mm.