Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben
Lieferant: 3M
H528015
MMMAH528015EA 46.3 EUR
MMMAH528015
Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben
Schweißzubehör
Speedglas™ Innenschutzplatten sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißhelme und dienen dem Schutz der Schweißlinse.
  • Hilft die Schweißgläser zu schützen
  • Ersetzen Sie die innere Vorsatzscheibe, wenn sie stark verschmutzt oder zu stark verschmutzt ist
  • Reinigen Sie sie regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch
Für maximale Sicherheit und Komfort sollten Sie Ihre Geräte regelmäßig auf abgenutzte oder beschädigte Teile überprüfen.
Standards:
Bestellen