Kapselgehörschützer, Peltor™ Alert™
Lieferant: 3M
M2RX7A
MMMAM2RX7AEA 402 EUR
MMMAM2RX7A
Kapselgehörschützer, Peltor™ Alert™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Radio
Dieses stark dämpfende Kopfbügel-Gehörschutz-Headset verfügt über einen elektronischen, pegelabhängigen AM/FM-Funkempfänger mit etwa 70 Stunden Betriebszeit mit zwei Standard-AA-Batterien.
  • Die pegelabhängige Funktion dämpft laute Geräusche und verstärkt schwache
  • Bequeme Stromversorgung durch zwei Standard-AA-Batterien
  • Erhalten Sie gestochen scharfe AM/FM-Radiosignale auf einer digitalen 2G-Schaltung
  • Einfach zu handhabende Lautstärkeregler für Radio und pegelabhängige Funktion
  • Breite und weiche Ohrmuscheln bieten Komfort für langes Tragen und optimale Abdichtung
Ideal für den Einsatz in folgenden Branchen: Automobil, Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Metallverarbeitung, militärische Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO), Bergbau, Öl und Gas, Pharmazie.
SNR: 25 dB
Gewicht: 361 g
Batterielebensdauer: ~70 Stunden