Kopfschutzkragen für Atemschutzgeräte
Lieferant: 3M
M444
MMMAM444EA 91.5 EUR
MMMAM444
Kopfschutzkragen für Atemschutzgeräte
Schutzhelme Schutzhelme
Ersatzinnenkragen zur Verwendung mit dem Versaflo™ M-400 Headtop. Der innere Kragen wird mit einem Reißverschluss in die Ummantelung eingehakt und bietet eine bequeme Atmungsdichtung.
  • Ersatz-Innenkragen
  • Bietet eine komfortable Atmungsdichtung
  • Hergestellt aus polypropylenbeschichtetem, gestricktem Polyamid
Der Ersatz-Innenkragen ist für die Verwendung mit den Helmen der 3M™Versaflo™ M-400-Serie konzipiert.