Angetriebene und mitgelieferte Luftersatzvisiere und -gläser, Versaflo™
Lieferant: 3M
M927
MMMAM927EA 68 EUR
MMMAM927
Angetriebene und mitgelieferte Luftersatzvisiere und -gläser, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das mit Versaflo™ beschichtete Visier M-927 ist ein durchsichtiges Polycarbonat-Ersatzvisier, das für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie entwickelt wurde.
  • Beschichtet für Chemikalien- und Kratzfestigkeit
  • Klares Polycarbonat
  • CE-geprüft nach EN 166 1:BT:3
Ersetzen Sie zerkratzte und abgenutzte Visiere, um weiterhin eine gute Sicht zu gewährleisten. Dieses Ersatz-Polycarbonat-Visier bietet Chemikalien- und Kratzfestigkeit für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie.