Kopf-, Hals- und Schulterabdeckungen mit motorbetriebener Atemschutzmaske, Versaflo™
Lieferant: 3M
M972
MMMAM972EA 62.5 EUR
MMMAM972
Kopf-, Hals- und Schulterabdeckungen mit motorbetriebener Atemschutzmaske, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Die Versaflo™ Kopfteilabdeckung M-972 ist eine flammfeste Polyester-Kopfteilabdeckung, die entwickelt wurde, um das Kopfteil der M-Serie vor Funken und heißen Partikeln zu schützen.
  • Flammhemmende Kopfabdeckung
  • Zur Verwendung mit jedem Produkt der Versaflo™ M-Serie
Schützen Sie die Außenfläche der Helmschale vor Funken und heißen Partikeln mit der Versaflo™ flammfesten Kopfabdeckung, M-972. Dieser Bezug besteht aus schwer entflammbarem Polyester und ist ein Einwegartikel. Es sollte entsorgt werden, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist.