Sorbentien für Chemikalien
Lieferant: 3M
MM1002
MMMAMM1002EA 266 EUR
MMMAMM1002
Sorbentien für Chemikalien
Absorptionsmaterial
Industriebindevlies Minischläuche zum Eindämmen von Verschüttungen und um ein Übergreifen von Lecks auf benachbarte Arbeitsbereiche zu verhindern.
Das Industriebindevlies besteht zum grössten Teil aus inerten Polypropylen und Polyesterfasern. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Minischläuche zum gezielten Eindämmen und Absorbieren von Leckagen am Fuß von Maschinen.
  • Zum Aufsaugen von Ölen, Kühlmitteln und nicht aggressiven Flüssigkeiten
  • Gestänge schwimmen nicht – absorbieren Lösungen auf Wasserbasis
  • Leicht und einfach einzusetzen
Empfohlene Branchen umfassen allgemeine Fertigung, Automobilindustrie, Baugewerbe, Bergbau, Chemikalien, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Militär, Pharmaindustrie, Primärmetall, Transport und Verkehr, Öl & Gas
Für Leckagebereiche in der chemischen Produktion, Docks/Piers/Boote, Labors
Für verschüttete Flüssigkeiten wie Säuren/Basen/Alkohole, Chemikalien, brennbare Flüssigkeiten, Lösungsmittel - chlorierte Kohlenwasserstoffe