Luftkanaldichtringe für Atemschutzgeräte, Versaflo™
Lieferant: 3M
S-956
MMMAS-956EA 23.9 EUR
MMMAS-956
Luftkanaldichtringe für Atemschutzgeräte, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Der Versaflo™ Luftkanal-Dichtring S-956 ist ein Ersatz-Luftkanal-Dichtring, der als Ersatz für verschlissene oder beschädigte Teile in der Versaflo™ S-Series Premium S-950 Kopfaufhängung entwickelt wurde.
  • Ersatz-Luftkanal-Dichtring
  • Zugelassenes 3M-Ersatzteil
  • Verlängern Sie die Produktlebensdauer, indem Sie regelmäßig nach verschlissenen oder beschädigten Teilen suchen und diese ersetzen
Dieses Ersatzteil kann die Lebensdauer von Kopfaufhängungen verlängern. Der Dichtring wird an der Stelle eingebaut, an der Luft in die Aufhängung eintritt.