Scotch-Brite™ 2010 Hochleistungs-Mikrofasertücher
Lieferant: 3M
2010HLWS 2010HLGN2 2010HLRT2 SB2010YE SB2010HPW
MMMA2010HLWSEA 58.6 EUR
MMMA2010HLWS MMMA2010HLGN2 MMMA2010HLRT2 MMMASB2010YE MMMASB2010HPW
Scotch-Brite™ 2010 Hochleistungs-Mikrofasertücher
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für sensible Anwendungen
Die Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertücher der Serie 2010 bieten eine hocheffiziente, fusselfreie Reinigung auf praktisch jeder Oberfläche, sogar auf empfindlichen.
  • Hocheffiziente, fusselfreie Reinigung auf praktisch jeder Oberfläche
  • Kann mit oder ohne Wasser und mit oder ohne Reinigungsmittel verwendet werden
  • Die extrem langlebigen Tücher können bis zu 500 Waschzyklen standhalten
  • Maschinenwaschbar bis 95 °C
Entfernen Sie mühelos Staub, Schmutz, Öl und Fett mit den Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertüchern der Serie 2010. Diese Hochleistungs-More Product Information