Schutzbrillen, SecureFit™ 400 Serie
Lieferant: 3M
SF401SGAF-RED SF401SGAF-BLU SF401SGAF-BLUF SF403SGAF-YEL SF406SGAF-BLA SF407SGAF-BLU
MMMASF401SGAF-REDEA 16.2 EUR
MMMASF401SGAF-RED MMMASF401SGAF-BLU MMMASF401SGAF-BLUF MMMASF403SGAF-YEL MMMASF406SGAF-BLA MMMASF407SGAF-BLU
Schutzbrillen, SecureFit™ 400 Serie
Schutzbrillen
SecureFit™ Schutzbrillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie, weite und flexible Brillenbügel, weiche, verstellbare Nasenpads, kratzfeste, rahmenlose, graue Linsen aus Polykarbonat, erstklassiger Schutz gegen Beschlagen. Diese leichten Brillen sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Druckverteilung mit der 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie
  • Zusätzlicher Tragekomfort durch weiche, verstellbare Nasenpads
  • Das flache und flexible Bügeldesign bietet einen guten Seitenschutz und kann mit Gehörschutzkapseln kombiniert werden
  • Das umschließende Design ermöglicht ein weites Sichtfeld
  • Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung bietet einen erstklassigem Schutz gegen Beschlagen und Kratzer
  • Ausgezeichneter Schutz gegen ultraviolette Strahlung (UV)
  • Beinhaltet eine abnehmbare, mit Schaum gepolsterte Dichtung
Komfortabler Augenschutz mit erstklassiger Antibeschlag-Beschichtung. Diese 19 g leichte Schutzbrille verfügt über die innovative 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie, die einen sicheren und komfortablen Sitz gewährleistet und für einen optimierten Anpressdruck der gepolsterten Brillenbügel bei jeder Kopfgröße sorgt. Weiche, verstellbare Nasenpolster ermöglichen eine bessere persönliche Anpassung und reduzieren das Verrutschen bei Kopfbewegungen. Weite und flexible Brillenbügel über den Ohren geben einen soliden Seitenschutz und funktionieren gut mit Gehörschutzkapseln. Das umschließende Design ermöglicht ein weites Sichtfeld.
Die Antibeschlag-Beschichtung Scotchgard™ ermöglicht eine klare Sicht, beschlägt nicht so schnell wie traditionelle Beschichtungen, selbst nach mehrmaligem Waschen, Verwendung von Alkoholtüchern oder Desinfizieren durch Eintauchen in verdünntes Bleichmittel. Erstklassiger Schutz vor Beschlag und Kratzern für eine längere Haltbarkeit und Sicht. Erfüllt die Anforderungen von EN 166 für die K&N-Kennzeichnung.
Standards: EN 166:2001