Schutzbrille, SecureFit™ 500-Serie
Lieferant: 3M
SF501AF-BLK SF501ASP-BLK SF501SGAF-BLK SF501SGAFBLKFM SF501SGAF-GRN SF501SGAF-RED SF502SGAF-BLK SF505SGAF-DGR SF507SGAF-BLK SF528SGAF-DGR
MMMASF501AF-BLKEA 14 EUR
MMMASF501AF-BLK MMMASF501ASP-BLK MMMASF501SGAF-BLK MMMASF501SGAFBLKFM MMMASF501SGAF-GRN MMMASF501SGAF-RED MMMASF502SGAF-BLK MMMASF505SGAF-DGR MMMASF507SGAF-BLK MMMASF528SGAF-DGR
Schutzbrille, SecureFit™ 500-Serie
Schutzbrillen
Die Sicherheitsbrille der SecureFit™ 500-Serie verfügt über eine stilisierte Linsenform mit Bügeln, die sich automatisch selbst anpassen, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten.
  • Schlanke und kompatible Schutzbrille mit verstellbaren Ratschenbügeln zum Anpassen der Linse an Gesichtszüge und Brillenposition
  • Die innovative SecureFit™-Druckdiffusionsbügeltechnologie sorgt für einen komfortablen Druckausgleich
  • Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet überlegene Anti-Fog- und Anti-Kratz-Eigenschaften (verfügbar bei ausgewählten Modellen)
  • Schutz gegen UV bis 400 nm
  • Das Wrap-Around-Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
  • Flache und flexible Bügel lassen sich leicht mit Ohrenschützern kombinieren und bieten einen soliden Seitenschutz
  • Einfach zu säubern
Zeitgemäßer Augenschutz für Komfort und Kompatibilität. Diese Schutzbrille wiegt nur 22 g und bietet einen eleganten, stilvollen Look. Die Druckdiffusions-Bügeltechnologie bietet eine bequeme Passform mit geschlitzten Rippen, die für einen bequemen Druckausgleich sorgen, sodass sich die Bügel biegen und sich selbst an die Größe des Kopfes des Trägers anpassen können. Das Design dieser Schutzbrille übt Druck auf den weniger empfindlichen Hinterkopf statt auf die Schläfen aus, wodurch auch bei schnellen Kopfbewegungen ein bequemer Sitz erreicht wird. Die verstellbaren Ratschenbügel bieten eine noch größere Anpassungsfähigkeit, indem sie es dem Benutzer ermöglichen, das Glas an Gesichtszüge und Brillenposition anzupassen. Diese Brille lässt sich gut mit Ohrenschützern kombinieren.