Wiederverschliessbares Druckverschlussband, SJ356D, Dual Lock™
Lieferant: 3M
SJ356D
MMMASJ356DEA 1560 EUR
MMMASJ356D
Wiederverschliessbares Druckverschlussband, SJ356D, Dual Lock™
Klebebänder
Der 3M™ Dual Lock™ wiederverschließbare Verschluss SJ3560 hat einen durchsichtigen Acrylkleber auf der Rückseite eines durchsichtigen wiederverschließbaren Polypropylenverschlusses mit 40 Stielen/cm² und 5,8 mm eingerasteter Dicke. Dieser wiederverschließbare Verschluss hat eine 1000-fache Lebensdauer des Verschlusses, bevor er 50% seiner ursprünglichen Zugfestigkeit verliert.
  • Die einrastende Installation ersetzt Schrauben, Nägel, Druckknöpfe und Nieten
  • Fünfmal so reißfest wie typische Klettverschlüsse
  • Hervorragende Hitzebeständigkeit
  • Feuchtigkeits- und UV-beständig
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Klares Acryl-Rückenmaterial
Es hat einen durchsichtigen Acrylkleber auf der Rückseite eines durchsichtigen wiederverschließbaren Verschlusses aus Polypropylen mit 40 Stielen/cm² (250 pro Quadratzoll) und 5,8 mm eingerasteter Dicke. Dieser wiederverschließbare Verschluss hat eine Temperaturbeständigkeit von 30 bis 70 °C dauerhaft (95 °C kurzzeitig) und kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Geeignet zur Verklebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie (Acryl, Polycarbonat, ABS). Der Verschluss kann 1000 Mal geöffnet und geschlossen werden, bevor er 50% seiner ursprünglichen Zugfestigkeit verliert.