Kantenversiegelungsmasse, Safety-Walk™
Lieferant: 3M
SWKANTEN
MMMASWKANTENEA 445 EUR
MMMASWKANTEN
Kantenversiegelungsmasse, Safety-Walk™
Versiegeln Versiegelungsmaterial
Safety-Walk™ Kantenversiegelungsmasse ist eine flüssige Versiegelung auf Lösungsmittelbasis, die freiliegende Kanten von rutschfesten Bändern und Laufflächen vor übermäßiger Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten schützt.
  • Schützen Sie die freiliegenden Kanten von rutschfesten Bändern und Laufflächen
  • Oberflächen vor übermäßiger Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen
Safety-Walk™ Kantenversiegelungsmasse wird mit einem praktischen Tubenapplikator geliefert und versiegelt etwa 22 bis 30 laufende Meter.