Hochleistungsbatterie TR-632, Versaflo™
Lieferant: 3M
TR-632
MMMATR-632EA 778 EUR
MMMATR-632
Hochleistungsbatterie TR-632, Versaflo™
Batterien
Der Versaflo™ Hochleistungsakku TR-632 ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, der für die Verwendung mit der Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600-Serie entwickelt wurde.
  • Leichter Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität
  • Lädt in weniger als vier Stunden mit leuchtender Ladezustandsanzeige
  • Bietet eine längere Lebensdauer im Vergleich zum TR-630-Standardakku
  • Abspülbar und vorübergehend eintauchbar für eine einfache Reinigung
  • Einfach zu sehender Ladezustand des Akkus
  • CE-geprüft
Eine neue Batterie mit hoher Kapazität kann ein Turbosystem mit 9,5 bis 19 Betriebsstunden bei einer Standarddurchflussrate versorgen, wenn es mit einem neuen Partikelfilter (TR-6710E) ausgestattet ist. Die Systemdauer variiert je nach Batteriealter, Filterladung, Filterauswahl und vom Benutzer ausgewählter Luftstromeinstellung. Unter äquivalenten Bedingungen bietet der Hochleistungsakku TR-632 im Vergleich zum Standardakku TR-630 eine längere Systemdauer.
Dieser Akku wird in weniger als vier Stunden aufgeladen und verfügt über eine aufleuchtende Ladezustandsanzeige. Es ist praktisch und kann zur einfachen Reinigung abgespült oder vorübergehend in Wasser getaucht werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.