Batterie-Ladekit TR-644E, Versaflo™
Lieferant: 3M
TR-644E
MMMATR-644EEA 1930 EUR
MMMATR-644E
Batterie-Ladekit TR-644E, Versaflo™
Batterien
Das Versaflo™ Batterie-Ladekit TR-644E ist ein Batterieladegerät mit vier Stationen für die Verwendung mit allen Batterien der Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600 Serie. Es besteht aus vier TR-640 Ladestationen, einer Basisstation, Netzteil und Kabel.
  • Lädt in unter vier Stunden
  • Lädt bis zu vier Batterien gleichzeitig
  • Voll geladene Batterien können im Ladegerät bleiben, wo sie für die sofortige Verwendung bereit stehen
  • CE-Zulassung
Dieses Batterie-Ladekit lädt vier Standardbatterien (TR-630) oder Batterien mit hoher Kapazität (TR-632) in unter 4 Stunden auf und sie können im Ladegerät aufbewahrt werden, wo sie vollständig geladen für die sofortige Verwendung bereit stehen. Das Kit besteht aus vier Ladestationen, einer Basisstation, Netzteil und Kabel.