Funkenfänger für motorbetriebene Atemschutzgeräte für Versaflo™ Powered Air Turbo der TR-600-Serie, Versaflo™
Lieferant: 3M
TR-662
MMMATR-662EA 38.4 EUR
MMMATR-662
Funkenfänger für motorbetriebene Atemschutzgeräte für Versaflo™ Powered Air Turbo der TR-600-Serie, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Der Versaflo™ Funkenfänger TR-662 ist ein Funkenfänger für die Filter der Serie Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600. Es verhindert Schäden durch Funken und andere heiße Partikel in der Luft.
  • Verhindern Sie Schäden an den Filtern der TR-600-Serie
  • Muss verwendet werden, wenn am Arbeitsplatz Funken oder heiße Partikel in der Luft vorhanden sind
  • Zur Wiederverwendung zu reinigen
Der Funkenfänger muss immer dann verwendet werden, wenn am Arbeitsplatz Funken oder heiße Partikel in der Luft vorhanden sind. Er kann auch als Vorfilter fungieren, indem er größereMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable