Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™
Lieferant: 3M
UF01000S
MMMAUF01000SEA 591 EUR
MMMAUF01000S
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
Die 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel sind wiederverwendbar und zum Einsetzen in den Gehörgang konzipiert, um die Exposition gegenüber gefährlichen Lärmpegeln von bis zu 32 dB zu reduzieren.
  • Das patentierte Tri-Flange-Design aus vorgeformtem Material passt in die meisten Gehörgänge
  • Fester, langer Schaft für einfaches Einsetzen und Entfernen
  • Hergestellt aus weichem und strapazierfähigem Material
  • Eine separate Kordel kann entfernt und wieder eingesetzt werden, um wahlweise ohne oder mit Kordel zu tragen
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear-Validierungssystem
Mit den 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpseln erhalten Sie bequemen, langlebigen und wiederverwendbaren Gehörschutz. Ein bewährtes Dreifach-Flansch-Design aus einem biegsamen, vorgeformten Elastomer-Polymer, das für die meisten Gehörgangsgrößen geeignet ist. Sie reduzieren den Geräuschpegel um 32 dB und können einfach mit Seifenwasser gereinigt und wiederholt wiederverwendet werden, wodurch Abfall reduziert wird.