Comply Indikatorbänder
Lieferant: 3M MEDICAL
1322CH
MMME1322CHEA 231 EUR
MMME1322CH
Comply Indikatorbänder
Sterilisationsindikatoren
Die 3M Comply Indikatorbänder sind fester Bestandteil eines aufeinander abgestimmten Sterilisations-Kontrollsystems.
  • Klasse 1 Indikator
  • Zum Verschließen von Verpackungen
  • Deutlicher Farbumschlag
  • Sicherer Verschluss
  • Gut ablesbares Ergebnis
  • rückstandsfrei entfernbar
Die hochwertigen, dehnbaren Bänder haften sehr gut auf verschiedensten Weichverpackungen.