Comply™ Wasserstoffperoxid-Chemieindikator 1248
Lieferant: 3M MEDICAL
M1248
MMMEM1248EA 86.2 EUR
MMMEM1248
Comply™ Wasserstoffperoxid-Chemieindikator 1248
Sterilisationsindikatoren
Interner Packungsmonitor zur Verwendung mit Sterilisationsprozessen mit verdampftem Wasserstoffperoxid/Gasplasma.
  • Zur Verwendung in STERRAD®-Sterilisationsprozessen
  • Kann für andere Zyklen mit verdampftem Wasserstoffperoxid validiert werden
  • Farbwechsel von blau nach rosa
Interner Packungsmonitor zur Verwendung in STERRAD®-Sterilisationsprozessen (Modelle 100, 100S, NX Standard- und Advanced-Zyklen und 100NX Standard-, Flex-, Express-, Duo-Zyklen). Der Indikator wechselt von blau nach rosa, wenn er verdampftem Wasserstoffperoxid ausgesetzt wird. Die Indikatorfarbe verblasst nicht, wenn sie Licht ausgesetzt wird.