Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung

Lieferant: MO BIO
Gefahr

Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid

15006-10
MOBO15006-10EA 0 EUR
MOBO15006-10
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR