Kapillarröhrchendispenser, VITREX®
Lieferant: Vitrex Medical A/S
569013
MODU569013EA 31.5 EUR
MODU569013
Kapillarröhrchendispenser, VITREX®
Pipetten Mikrokapillaren
Dieser Kapillarröhrchendispenser ist speziell für die Benutzung mit Diagnostik-Kits konstruiert.
  • Zweistufiger Kolbenmechanismus erleichtert die Ausblasfunktion der Spitze
  • Der einzigartige Spitzenkonus ist so konstruiert, dass die meisten VITREX-Kapillarröhrchen passen
  • Bei einer Länge von 130 mm ist diese Pipette ideal für die Blutsammlung
  • Komplett autoklavierbar bei 121 °C und 15 psi
This dispenser is specially designed for use with Diagnostic Kits.