HM-RX-1004 Elektronischer Laborregler,frei konfigurierbar mit 2 Displays, zur Anzeige des Soll-und Istwertes, je nach Fühler, einstzbar bis 1200°C, Eingang PT 100 oder Thermoelement , Anschluß der Heizhaube über Schukosteckdose mit allpoliger Absiche 1 * 1 ST
Lieferant: MOHR
HM-RX-1004 Elektronischer Laborregler,frei konfigurierbar mit 2 Displays, zur Anzeige des Soll-und Istwertes, je nach Fühler, einstzbar bis 1200°C, Eingang PT 100 oder Thermoelement , Anschluß der Heizhaube über Schukosteckdose mit allpoliger Absiche 1 * 1 ST