Heizhaube, KM-M-Serie
Lieferant: MOHR
91006000
MOHR91006000EA 1080 EUR
MOHR91006000
Heizhaube, KM-M-Serie
Heizgeräte Heizhauben
Heizhaube für Betriebstemperatur bis 450 °C. Passend für Rundkolben.
  • Flexibles Heizelement aus Glasgarn
  • Metallgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
  • Thermisch isoliert und geerdet
  • Vorgebohrtes Gewindeloch für Schelle KM-SK
  • Eingebauter Heizzonenschalter
  • Mit Fehlerstromerkennung (RCD)
Schutzsystem: Gehäuse IP 43, Heizfläche IP 00.