Kronenstopper, 102CH
Lieferant: MOINEAU
102CH
MOIN102CHEA 269 EUR
MOIN102CH
Kronenstopper, 102CH
Timer Stoppuhren, analog
Kronenstopper mit Gehäuse aus Edelstahl und Acrylglas.
  • Max. Messbereich: 30 min (1/5 s)
  • Mit Taste zum Nullstellen
  • Robust und präzise
Gewicht: 160 g