pH-Handmessgerät, 821LM
Lieferant: MOINEAU
821LM
MOIN821LMEA 454 EUR
MOIN821LM
pH-Handmessgerät, 821LM
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieser pH-Tester im Stiftformat kann zur Messung des pH-Werts einer Lösung verwendet werden.
  • Hold-Funktion, Max/Min
  • Automatische Kalibrierung
  • Auto-Off nach 10 Minuten
  • Wasserdichtes Gehäuse der Schutzklasse IP67
Bestellinformation: 4 Batterien AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten.