2',4'-Dihydroxyacetophenon

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on

10035517-100G
MOLE10035517-100GEA 116 EUR
MOLE10035517-100G
2',4'-Dihydroxyacetophenon
2',4'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142…143 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (141 °C)
MDL: MFCD00002279
CAS-Nummer: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR