2,4-Dichloranilin
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
10099643-100G
MOLE10099643-100GEA
58.6
EUR
MOLE10099643-100G
2,4-Dichloranilin
2,4-Dichloranilin
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molecular Weight: 162,02 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 59…62 °C Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007661 CAS-Nummer: 554-00-7 EINECS: 209-057-8 UN: 3442 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...