3-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (3-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)boran, 3-Methoxybenzolboronsäure
10126175-1G
MOLE10126175-1GEA 0 EUR
MOLE10126175-1G
3-Methoxyphenylboronsäure
3-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161359
CAS-Nummer: 10365-98-7