5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
Lieferant: Molekula
Synonyme: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
10130089-25MG
MOLE10130089-25MGEA 0 EUR
MOLE10130089-25MG
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
Molecular Weight: 246,19 g/mol
MDL: MFCD00866530
CAS-Nummer: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1