(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid
Lieferant: Molekula
Synonyme: (4-Nitrophenyl)-β-D-glucosid
10159337-5G
MOLE10159337-5GEA 291 EUR
MOLE10159337-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
Molecular Weight: 301.25 g/mol
MDL: MFCD00006593
CAS-Nummer: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3