Acrylamid, 4x kristallisiert
Lieferant: Molekula
Gefahr
10160635-1KG
MOLE10160635-1KGEA 0 EUR
MOLE10160635-1KG
Acrylamid, 4x kristallisiert
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM