4-Hydroxybenzaldehyd

Lieferant: Molekula
Achtung

10174308-100G
MOLE10174308-100GEA 0 EUR
MOLE10174308-100G
4-Hydroxybenzaldehyd
4-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006939
CAS-Nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR