2,5-Dichlor-4-nitroanilin
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
10250092-5G
MOLE10250092-5GEA
0
EUR
MOLE10250092-5G
2,5-Dichlor-4-nitroanilin
2,5-Dichlor-4-nitroanilin
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 207,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025157 CAS-Nummer: 6627-34-5 EINECS: 229-591-5 UN: 2237 ADR: 6.1,III |